Principaux documents
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) divinyl ether
99%
Synonyme(s) :
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
50 ML
320,00 $
320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
320,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHOCH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup