454338
Dicyclopentadiene
contains BHT as stabilizer
Synonyme(s) :
4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene, Cyclopentadiene dimer, DCPD
About This Item
Produits recommandés
Contient
BHT as stabilizer
Niveau de qualité
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Pf
33 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1C=CC2C3CC(C=C3)C12
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2/t7-,8+,9?,10?/m0/s1
Clé InChI
HECLRDQVFMWTQS-AFWXGSBKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the preparation of CF/p-DCPD ((carbon fiber/ poly-dicyclopentadiene) composites by VARTM (vacuum-assisted resin transfer molding) process.
- In the preparation of η5-cyclopentadienyltris(dimethylamido)zirconium catalyst.
- In the synthesis of cellulose – maleic anhydride– dicyclopentadiene copolymer matrix by free radical polymerization.
Caractéristiques et avantages
- Low shrinkage
- Cost-effective
- Reduced emissions of styrene
- Fast curing in thin layers.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.