any toluene content determination for this product is not done. It is only a MQ 200 product without an impurity profile. Theoretically, the product and our spec would allow up to 2.5% impurities, including toluene. Strictly for this product only 0.5% impurities is the limit allowed.
234931
Allyl methacrylate
contains 50-185 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonyme(s) :
Cis-cyclooctane-1,2-diol
80,40 $
About This Item
80,40 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
4.6 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
50-185 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
Clé InChI
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
94.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the toluene content of 234931?