Principaux documents
77008
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.12
Beilstein:
1737881
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.422
pb
141-145 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C\C=C\CC#N