Principaux documents
306118
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile, predominately trans
95%
250 ML
75,50 $
75,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
75,50 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
24.9 mmHg ( 50 °C)
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
144-147 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])CC#N
InChI
1S/C5H7N/c1-2-3-4-5-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
UVKXJAUUKPDDNW-NSCUHMNNSA-N
Description générale
The infrared spectra of solid, gaseous and liquid and solid trans 3-pentenenitrile were studied[1].
Application
trans-3-Pentenenitrile was used to study the sensory and motor conduction velocities (SCV and MCV) and amplitudes of the motor and sensory action potentials (AMAP and ASAP) of the tail nerve in male Sprague-Dawley rats[2].
Informations légales
DuPont product
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Conformational stability from variable temperature FT-IR spectra of xenon solutions and ab initio calculations of trans-3-pentenenitrile and 3-methyl-3-butene nitrile.
Journal of Molecular Structure, 563, 551-554 (2001)
F Gagnaire et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 18(1), 25-31 (1998-04-04)
Motor and sensory conduction velocities (MCV and SCV) and amplitudes of the sensory and motor action potentials (ASAP and AMAP) of the tail nerve were studied in male Sprague-Dawley rats during chronic oral treatment with five unsaturated aliphatic nitriles. Rats