Principaux documents
762563
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
97%
Synonyme(s) :
2-(2-Bromophenyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
114-119 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cn1c(nc2ccccc12)-c3ccccc3Br
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-17-13-9-5-4-8-12(13)16-14(17)10-6-2-3-7-11(10)15/h2-9H,1H3
Clé InChI
GXKNXZLRJJKVDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable