Documents
715689
Sigma-Aldrich
3-Furoyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.501
Pf
25-30 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
Clé InChI
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.9 °F
Point d'éclair (°C)
58.3 °C