122858
2-Amino-5-bromopyridine
97%
58,90 $
About This Item
58,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
133-138 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves