317500
(1S,2R)-(+)-Norephedrine
98%
Synonyme(s) :
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-aminoethyl)benzyl alcohol, D-(+)-Norephedrine, Phenylpropanolamine
243,00 $
About This Item
243,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
Pf
51-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
Clé InChI
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup