Documents
762067
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
119-125 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
Clé InChI
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
Application
Boc protected Proline derivative.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable