Principaux documents
76179
Sigma-Aldrich
D-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
3-Amino-D-alanine monohydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H8N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.57
Beilstein:
5293359
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −25±2°, c = 2% in 0.5 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
235-240 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
Clé InChI
SKWCZPYWFRTSDD-HSHFZTNMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable