760889
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 21,000
Synonyme(s) :
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG20k-OH
About This Item
Produits recommandés
Description
esterified with 4 OH groups
Forme
powder
Poids mol.
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 21,000
Caractéristiques
generation 2
Pf
56-60 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Description générale
Application
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
for 2D and 3D Cell Culture