Documents
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate
97%
Synonyme(s) :
4-Isocyanatobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClSO2C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
130 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges