914495
Polycaprolactone diacrylate
average Mn 5,000
Synonyme(s) :
PCL diacrylate, PCL-diacrylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 5,000
Couleur
off-white to beige
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable