754943
Molybdenumhexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
99.9% (trace metals analysis)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: molybdenum
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Clé InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable