Principaux documents
753351
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2Br2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
215-220 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1sc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H2Br2O2S/c6-2-1-3(7)10-4(2)5(8)9/h1H,(H,8,9)
Clé InChI
YWOSIPRAZKDEIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable