752126
Ethylmagnesium bromide solution
40% in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Bromoethylmagnesium
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
40% in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
1.140 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup