Principaux documents
75136
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule linéaire :
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.69
Beilstein:
6585123
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Application
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride may be used as a starting material in the multi-step synthesis of L-aspartyl-L-asparagine.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)