347957
Glycine tert-butyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
tert-Butyl aminoacetate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
Glycine tert-butyl ester hydrochloride, 97%
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
141-143 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable