Documents
441597
Sigma-Aldrich
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Formule linéaire :
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.12
Numéro Beilstein :
1723526
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
D-Asparagine, 99%
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two