Principaux documents
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4BrClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
148-153 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable