Documents
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-bromoanisole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
94-98 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable