Principaux documents
425230
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitrotoluene
97%
10 G
200,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
200,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
130 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Solubilité
water: insoluble(lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4-Bromo-2-nitrotoluene is a nitrotoluene derivative. It can be synthesized by the regioselective bromination of o-nitrotoluene.[1]
Application
4-Bromo-2-nitrotoluene may be used as a starting material in the synthesis of the following:
  • 4-bromo-2-nitrobenzylidene[2]
  • 4-bromo-2-nitrobenzaldehyde[2]
  • 4-bromo-2-chlorotoluene[3]
  • 4-bromo-2-nitrobenzoic acid by oxidation[4]
  • 6-bromoindole by Batcho-Leimgruber indole synthesis[5]
  • 3-(4-bromo-2-nitrophenyl)-2-[2-(tert-butyldimethylsilanyloxy)ethyl]-N-(2,4-dichloro-6-iodophenyl)-N-methoxymethylacrylamide[6]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Olga V Barykina et al.
Organic letters, 12(11), 2664-2667 (2010-05-08)
The synthesis of (+/-)-eusynstyelamide A has been accomplished in six steps in 13% overall yield from 6-bromoindole, methyl glycidate, and Boc-protected agmatine. If oxygen is carefully excluded from the reaction, the key NaOH-catalyzed aldol dimerization of the alpha-ketoamide proceeded efficiently
A Simple, Safe and Efficient Synthesis of Tyrian Purple (6, 6'-Dibromoindigo).
Wolk JL and Frimer AA.
Molecules (Basel), 15(8), 5561-5580 (2010)
The bromo-2-nitrobenzoic acids.
Erickson JLE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(22), 5621-5623 (1952)
Jae Hong Seo et al.
The Journal of organic chemistry, 71(23), 8891-8900 (2006-11-04)
An efficient synthetic strategy for installation of the two vicinal quaternary carbon centers of the communesins is reported. Key steps include the O-allylation/Claisen rearrangement of spirolactone systems, which are formed by tandem intramolecular Heck cyclization/carbonylation. Substituent and solvent effects on
Tyrian purple: 6, 6'-dibromoindigo and related compounds.
Cooksey CJ.
Molecules (Basel), 6(9), 736-769 (2001)