CRM00437
2,4-Di-tert-butylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
221,00 $
About This Item
221,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 84.5 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pb
265 °C (lit.)
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Clé InChI
ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
264.2 °F
Point d'éclair (°C)
129 °C
Articles
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.