Principaux documents
750255
Sigma-Aldrich
Potassium 4-dibenzothiophenetrifluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Potassium 4-dibenzothienyltrifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7BF3KS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
289-294 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
Clé InChI
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable