Documents
95116
Supelco
Dimethachlor Metabolite CGA369873 sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.26
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Application
Metabolite for water testing.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)