Documents
750182
Sigma-Aldrich
Dibromo[1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II)
95%
Synonyme(s) :
Pd-121
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H28Br2FeP2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
820.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
274-282 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].Br[Pd]Br.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2BrH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
ZHEJVWMCZVGKAJ-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable