746339
Dichlorotriphenylphosphine[bis(2-(ethylthio)ethyl)amine]ruthenium(II)
97%
Synonyme(s) :
Ru-SNS catalyst
106,00 $
About This Item
106,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
300-310 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
CCSCCN([H])CCSCC.Cl[Ru]Cl.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H15P.C8H19NS2.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-10-7-5-9-6-8-11-4-2;;;/h1-15H;9H,3-8H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
ZQGMNGJIEYHKBR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Replacing Phosphorus with Sulfur for the Efficient Hydrogenation of Esters
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.