745782
16-Amino-1-hexadecanethiol hydrochloride
96%
Synonyme(s) :
16-Mercaptohexadecylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
68-73 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
SCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
InChI
1S/C16H35NS.ClH/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18;/h18H,1-17H2;1H
Clé InChI
CNCJUEWDIUPOPE-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable