Principaux documents
743518
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
10 G
240,00 $
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
240,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Beilstein:
1710125
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
240,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
pb
156 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
complies for IR spectroscopy
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)