Principaux documents
741566
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfoxide-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
13CH2=13CHS(O)13CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Densité
1.120 g/mL at 20 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH2]=[13CH]S(=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6OS/c1-3-6(5)4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
HQSMEHLVLOGBCK-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable