730254
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
96%
Synonyme(s) :
1H,1H-Heptafluorobutylamine, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Densité
1.456 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F7N/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h1,12H2
Clé InChI
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.9 °C