Principaux documents
8.22101
Sigma-Aldrich
Morpholinium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
250 G
226,00 $
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 G
226,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H10ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
233-029-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Puissance
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
174-178 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
Clé InChI
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2