737887
Benzylphosphonic acid
97%
Synonyme(s) :
Phenylmethylphosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
173-178 °C
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9O3P/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.