737925
Decylphosphonic acid
97%
Synonyme(s) :
n-Decylphosphonic acid
324,00 $
About This Item
324,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
96-101 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C10H23O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13/h2-10H2,1H3,(H2,11,12,13)
Clé InChI
DZQISOJKASMITI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.