Principaux documents
736007
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriisopropoxide
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Triisopropoxyvanadium(V) oxide, VTIP, Vanadium(V) trisisopropoxide oxide
25 G
1 420,00 $
1 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
1 420,00 $
About This Item
Formule linéaire :
OV(OCH(CH3)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 420,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Composition
V, 20.3-21.4% titration (, by potassium permanganate)
Pertinence de la réaction
core: vanadium
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
Clé InChI
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Colm Glynn et al.
Nanoscale, 7(47), 20227-20237 (2015-11-18)
Devices composed of transparent materials, particularly those utilizing metal oxides, are of significant interest due to increased demand from industry for higher fidelity transparent thin film transistors, photovoltaics and a myriad of other optoelectronic devices and optics that require more
Articles
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.