Principaux documents
470775
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxytriethoxide
95%
Synonyme(s) :
Ethyl orthovanadate, Oxovanadium triethoxide, Tri(ethoxy)vanadium oxide, Triethoxyvanadyl, Triethyl vanadate, Vanadium oxytriethoxide
5 ML
116,00 $
25 ML
429,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
116,00 $
25 ML
429,00 $
About This Item
Formule linéaire :
OV(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: vanadium
reagent type: catalyst
pb
125-128 °C (lit.)
Densité
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
Clé InChI
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block for a series of neutral oxovanadium complexes containing both ethoxide and acetylacetonate ligands the complexes have potential biological relevance as well as uses in catalysis.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)