Principaux documents
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-4-chloropyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
214-219 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clé InChI
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable