Principaux documents
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
Synonyme(s) :
[μ-Ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-κP)]bis[chlorogold(I)]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H28Au2Cl2FeP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1019.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
Pf
223-229 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
Clé InChI
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable