Principaux documents
679771
Sigma-Aldrich
(2-Biphenyl)di-tert-butylphosphine gold (I) chloride
98%
Synonyme(s) :
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl gold (I) chloride, [[1,1′-biphenyl]-2-ylbis(t-butylphosphine]chlorogold
1 G
409,00 $
409,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
409,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H27AuClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
409,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
237-240 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Highly Efficient Au(I)-catalyzed intramolecular addition of beta-ketoamide to unactivated alkenes.
Cong-Ying Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(18), 5828-5829 (2007-04-19)
Articles
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.