Principaux documents
734020
Sigma-Aldrich
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11F2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.403
Densité
1.054 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
Clé InChI
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
70.0 °F
Point d'éclair (°C)
21.1 °C