192260
4,4′-Trimethylenebis(1-methylpiperidine)
≥98%
Synonyme(s) :
4,4′-(1,3-Propanediyl)bis[1-methyl-piperidine]
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C/50 mmHg (lit.)
Pf
13 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCC(CCCC2CCN(C)CC2)CC1
InChI
1S/C15H30N2/c1-16-10-6-14(7-11-16)4-3-5-15-8-12-17(2)13-9-15/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Clé InChI
JWOTWWORMYMZCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- di-, tri- and tetracationic monomeric and homodimeric monomethine cyanine dyes for nucleic acid detection
- structure directing agents containing 4,4′-trimethylenebis(1-methylpiperidine)
- piperidine-based dicationic ionic liquids
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter