Key Documents
733431
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethylamine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Densité
0.939 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
Clé InChI
GUERDLPJJJMIEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F
Point d'éclair (°C)
82 °C