Principaux documents
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
5 G
109,00 $
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
109,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H6(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
pb
211-212 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter