Documents
483761
Sigma-Aldrich
Boc-L-prolinal
97%
Synonyme(s) :
(S)-N-Boc-pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Application
Key building block for norsecurinine-type alkaloids and isaindigotidione carboskeleton.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]