Principaux documents
732435
Sigma-Aldrich
4,7-Bis(2-bromo-5-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
≥99.0% (HPLC)
1 G
634,00 $
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
634,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H6Br2N2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
245-247 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(s1)-c2ccc(-c3ccc(Br)s3)c4nsnc24
InChI
1S/C14H6Br2N2S3/c15-11-5-3-9(19-11)7-1-2-8(10-4-6-12(16)20-10)14-13(7)17-21-18-14/h1-6H
Clé InChI
ZIIMIGRZSUYQGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bryce McCarthy et al.
Scientific reports, 11(1), 1532-1532 (2021-01-17)
Colorectal cancer (CRC) treatment is currently hindered by micrometastatic relapse that cannot be removed completely during surgery and is often chemotherapy resistant. Targeted theranostic nanoparticles (NPs) that can produce heat for ablation and enable tumor visualization via their fluorescence offer
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.