Principaux documents
693847
Sigma-Aldrich
4,7-Dibromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
95%
5 G
188,00 $
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
188,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Br2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
184-185 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Br)c2nsnc12
InChI
1S/C6H2Br2N2S/c7-3-1-2-4(8)6-5(3)9-11-10-6/h1-2H
Clé InChI
FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for synthesis of light-emitting and conducting polymers for organic electronics.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Tetrahedron, 61, 10975-10975 (2005)
Zi Jun Wang et al.
ChemSusChem, 8(20), 3459-3464 (2015-09-10)
Metal-free visible-light photocatalysts offer a clean, sustainable solution to many pressing environmental issues. Herein, we present a molecular design strategy to fine-tune the valence and conduction band levels of a series of conjugated microporous polymer networks based on poly(benzochalcogenadiazole) for
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.