Principaux documents
731668
Sigma-Aldrich
Estriol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
16-α-Hydroxyestradiol-2,3,4-13C3
100 μG
1 080,00 $
250 μG
2 180,00 $
500 μG
3 920,00 $
1000 μG
6 770,00 $
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 μG
1 080,00 $
250 μG
2 180,00 $
500 μG
3 920,00 $
1000 μG
6 770,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C15H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
280-282 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
Clé InChI
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable