MilliporeSigma
Passer à
E1877
Estriol 16α-(β-D-glucuronide)
≥97%
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 16-glucuronide, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 16-glucuronide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
581,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H32O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.51
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67674
Assay:
≥97%
Form:
powder
581,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(O)=O
InChI
1S/C24H32O9/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(25)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(21(24)29)32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31)/t13-,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23-,24+/m1/s1
InChI key
FQYGGFDZJFIDPU-JRSYHJKYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
E1253E8750E1127
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe