Principaux documents
601551
Sigma-Aldrich
Boron-10B
≥99% 10B
About This Item
Formule linéaire :
10B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
10.01
Code UNSPSC :
12141907
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99% 10B
Forme
solid
Poids mol.
10.11 by atom % calculation
InChI
1S/B/i1-1
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-BJUDXGSMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. In what form it is avilable ?
    1 answer
    1. This product is available in solid form.